Learn More
Tocris Bioscience™ U 73343
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001464
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001464 10 mg 10 Milligramm
18084022 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001464 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4133/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Analog of U 73122 (Cat. No. 1268)
Analog of U 73122 ; can be used as a negative control. Inhibits Panx1 currents in HEK cells. Also inhibits vasopressin- and GTPγS-induced Ca2+ influx in hepatocytes.
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142878-12-4
Summenformel C29H42N2O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material U 73343
Menge 10 mg
Formelmasse 466.66
Reinheit >98%
Molekulargewicht 466.67