missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

U 89843A, Tocris Bioscience™

Positive allosteric modulator of GABAA receptors

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 273410

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411834

  • 158.40 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Positive allosteric modulator of GABA A receptors. Enhances GABA-induced Cl - currents in the α 1 β 2 γ 2 α 3 β 2 γ 2 and α 6 β 2 γ 2 subtypes. Causes sedation in vivo following i.v. administration without losing "righting reflex". Also displays antioxidant activity.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

157013-85-9
321.853
6,7-dimethyl-2,4-di-1-pyrrolidinyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine hydrochloride
6,7-dimethyl-2,4-dipyrrolidin-1-ylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine;hydrochloride
C16H24ClN5
MNKBXPNQWKUSKU-UHFFFAOYSA-N
56972182
CC1=CC2=C(N1C)N=C(N=C2N3CCCC3)N4CCCC4.Cl

Spezifikation

U 89843A
157013-85-9
6,7-dimethyl-2,4-di-1-pyrrolidinyl-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine hydrochloride
CC1=CC2=C(N1C)N=C(N=C2N3CCCC3)N4CCCC4.Cl
321.853
321.85
10mg
C16H24ClN5
MNKBXPNQWKUSKU-UHFFFAOYSA-N
6,7-dimethyl-2,4-dipyrrolidin-1-ylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine;hydrochloride
56972182
>99%
Videos