Learn More
Uvex™ U-Chem 3200 Chemical Protection Gloves
Artikelnummer. 17220531 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17220531 7 10 Paare
17230531 8 10 Paare
17240531 9 10 Paare
17250531 10 10 Paare
17260531 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17220531 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 6097207
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
NBR-coated chemical protection gloves feature a slim-fit design to provide high levels of dexterity. These gloves are ideal for handling oil, cooling lubricants, and chemicals.
  • NBR-beschichtete Chemikalienschutzhandschuhe mit Tragermaterial aus Nylongewebe
  • Die schmale Passform ist gut dehnbar und passt sich den natürlichen Handbewegungen an für mehr Fingerspitzengefühl
  • Eine zusätzliche Beschichtung an den Handflächen sorgt für einen sicheren Griff
  • Beständig gegenüber Fett, Mineralölen und verschiedenen Chemikalien
  • Ideal für den Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Fett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Labor
Coating Material NBR
Farbe Blau, Schwarz
Größe 7
Norm EN 388 3131X
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLMOT
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umgang mit Öl, Kühlschmierstoffen und Chemikalien
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Auskleidungsmaterial Nylon
Serie U-Chem 3200