missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UA 62784, Tocris Bioscience™

Inhibits microtubule polymerization

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4286/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414494

  • 824.28 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Inhibitor of microtubule polymerization in vitro. Interacts with tubulin dimers and promotes the accumulation of mammalian cells in apoptosis. Potentiates antiproliferative effects of vinblastine (Cat. No. 1256) in H2B-GFP HeLa cells. Originally thought to inhibit CENP-E ATPase activity.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

313367-92-9
353.377
4-5-4-methoxyphenyl-2-oxazolyl-9h-fluoren-9-one, 4-5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazol-2-yl fluoren-9-one, ua hplc
4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazol-2-yl]fluoren-9-one
C23H15NO3
SVICLWPFAQYZLX-UHFFFAOYSA-N
3383533
COC1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=C4C5=CC=CC=C5C(=O)C4=CC=C3

Spezifikation

UA 62784
313367-92-9
4-5-4-methoxyphenyl-2-oxazolyl-9h-fluoren-9-one, 4-5-4-methoxyphenyl-1,3-oxazol-2-yl fluoren-9-one, ua hplc
COC1=CC=C(C=C1)C2=CN=C(O2)C3=C4C5=CC=CC=C5C(=O)C4=CC=C3
353.377
353.37
50mg
C23H15NO3
SVICLWPFAQYZLX-UHFFFAOYSA-N
4-[5-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazol-2-yl]fluoren-9-one
3383533
>99%
Videos