Learn More
UBAP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554085
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15732021
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: FHGTFSYLDD VPFKTGDKFK TPAKVGLPIG FSLPDCLQVV REVQYDFSLE KKTIEWAEEI KKIEEAEREA ECKIAEAEAK VNSKSGPEGD SKMSFSKTHS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 87%.
UBAP1 Polyclonal antibody specifically detects UBAP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
UBAP1
Polyclonal
Unconjugated
UBAP1
2700092A01Rik; NAG20; nasopharyngeal carcinoma-associated gene 20 protein; UAP; Ubap; Ubap1; UBAP-1; ubiquitin associated protein 1; ubiquitin-associated protein 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51271
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9NZ09
UBAP1
Recombinant protein corresponding to Human UBAP1