Learn More
Paragon Scientific™ Ubbelohde Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
Marke: Paragon Scientific™ UBBEL06NC
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
10 to 50 cSt | |
0.05 | |
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
No | |
D 445, D 446 | |
1B |
Vorlaufzeit 4 Wochen