Learn More
Paragon Scientific™ Ubbelohde Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
162.72 €
Spezifikation
Calibrated | No |
---|---|
ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Viskositätsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16040470
|
Paragon Scientific™
UBBEL01NC |
0.3 to 1 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16060470
|
Paragon Scientific™
UBBEL02NC |
0.6 to 3 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16080470
|
Paragon Scientific™
UBBEL03NC |
1 to 5 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16000480
|
Paragon Scientific™
UBBEL04NC |
2 to 10 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16020480
|
Paragon Scientific™
UBBEL05NC |
6 to 30 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16040480
|
Paragon Scientific™
UBBEL06NC |
10 to 50 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16060480
|
Paragon Scientific™
UBBEL07NC |
20 to 100 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16080480
|
Paragon Scientific™
UBBEL08NC |
60 to 300 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16000490
|
Paragon Scientific™
UBBEL09NC |
100 to 500 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16020490
|
Paragon Scientific™
UBBEL10NC |
200 to 1000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16040490
|
Paragon Scientific™
UBBEL11NC |
600 to 3000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16060490
|
Paragon Scientific™
UBBEL12NC |
1000 to 5000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16080490
|
Paragon Scientific™
UBBEL13NC |
2000 to 10,000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16000500
|
Paragon Scientific™
UBBEL14NC |
6000 to 30,000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16020500
|
Paragon Scientific™
UBBEL15NC |
10,000 to 50,000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16040500
|
Paragon Scientific™
UBBEL16NC |
20,000 to 100,000 cSt |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
No | |
D 445, D 446 | |
ASTM D 445, D 446 and ISO 3104, 3105 |
Vorlaufzeit 4 Wochen