Learn More
UBC9-Specific Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200107944 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30234146 150 μL 150 Mikroliter
30237857 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30234146 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 676601IG150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The UBC9-Specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human UBC9-Specific. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UBC9-Specific antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen UBC9-Specific
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klon 1G8A2
Konzentration 1900 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Gensymbole C358B7.1; P18; UBC9
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide
Reinigungsverfahren Protein G purification
Menge 150 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7329
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Molekulargewicht des Antikörpers 18 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1