missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UbcH6/UBE2E1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18248295 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18248295 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18248295 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP178983B

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UbcH6/UBE2E1 Polyclonal specifically detects UbcH6/UBE2E1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UbcH6/UBE2E1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Verdünnung Immunohistochemistry 1:600, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:600, Western Blot (Negative)
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P51965
Gen-Alias EC 6.3.2.19, UbcH6, Ubiquitin carrier protein E1, ubiquitin-conjugating enzyme E2 E1, ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1 (homologous to yeast UBC4/5), ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1 (UBC4/5 homolog, yeast), Ubiquitin-protein ligase E1
Gensymbole UBE2E1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide made to an N-terminal portion of the human UBCH6 protein (between residues 1-50) [UniProt P51965]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Epigenetics
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7324
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.