missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UBE2L3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1875)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30274881
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30274881 100 μL 100 Mikroliter
30275578 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30274881 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA557812

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

UBE2L3 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes (E1s), ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and ubiquitin-protein ligases (E3s). UBE2L3 is a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. This enzyme is demonstrated to participate in the ubiquitination of p53, c-Fos, and the NF-kB precursor p105 in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UBE2L3
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB1875
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen UBE2L3
Gen-Zugriffsnummer P68036, P68037
Gen-Alias C79827; E2 ubiquitin-conjugating enzyme L3; E2-F1; L-UBC; UBCE7; UBCH7; UbcM4; Ube2l3; Ubiquitin carrier protein L3; ubiquitin conjugating enzyme E2 L3; ubiquitin conjugating enzyme E2L 3; ubiquitin-conjugating enzyme 7; ubiquitin-conjugating enzyme E2 L3; Ubiquitin-conjugating enzyme E2-F1; ubiquitin-conjugating enzyme E2L 3; ubiquitin-conjugating enzyme UBCH7; ubiquitin-protein ligase L3; Unknown (protein for MGC:127956)
Gensymbole UBE2L3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human UBE2L3 (aa 130-154).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 22195, 363836, 7332
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.