Learn More
UBE2O Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | UBE2O |
---|---|
Konzentration | 0.27 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895164
|
Proteintech
15812-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885164
|
Proteintech
15812-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
E2/E3 hybrid ubiquitin-protein ligase that displays both E2 and E3 ligase activities and mediates monoubiquitination of target proteins. Negatively regulates TRAF6-mediated NF-kappa-B activation independently of its E2 activity. Acts as a positive regulator of BMP7 signaling by mediating monoubiquitination of SMAD6, thereby regulating adipogenesis. Mediates monoubiquitination at different sites of the nuclear localization signal (NLS) of BAP1, leading to cytoplasmic retention of BAP1. Also able to monoubiquitinate the NLS of other chromatin-associated proteins, such as INO80 and CXXC1, affecting their subcellular location. Acts as a regulator of retrograde transport by assisting the TRIM27:MAGEL2 E3 ubiquitin ligase complex to mediate ′Lys-63′-linked ubiquitination of WASHC1, leading to promote endosomal F-actin assembly.Spezifikation
UBE2O | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q6ZPJ3, Q9C0C9 | |
217342, 63893 | |
UBE2O Fusion Protein Ag8580 | |
Primary | |
-20°C | |
UBE2O |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
E2-230K, KIAA1734, UBE2O, Ubiquitin carrier protein O, Ubiquitin protein ligase O | |
UBE2O | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |