missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2R1/CDC34 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18590082 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18590082 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18590082 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306560MFV500

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2R1/CDC34 Polyclonal antibody specifically detects UBE2R1/CDC34 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UBE2R1/CDC34
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 500 SE
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias cell division cycle 34, cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae), E2-CDC34, EC 6.3.2.19, UBC3, UBE2R1UBCH3, ubiquitin carrier protein, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBE2R1/CDC34 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 997
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.