Learn More
UBE2R1/CDC34 Mouse anti-Human, Clone: CPTC-CDC34-2, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18694726 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18694726 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18694726 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP307514100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
UBE2R1/CDC34 Monoclonal specifically detects UBE2R1/CDC34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen UBE2R1/CDC34
Anwendungen ELISA, Peptide Array
Klassifikation Monoclonal
Klon CPTC-CDC34-2
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias cell division cycle 34, cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae), E2-CDC34, EC 6.3.2.19, UBC3, UBE2R1UBCH3, ubiquitin carrier protein, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant human full-length UBE2R1/CDC34 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 997
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG1 κ