missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBE2R1/CDC34 Mouse anti-Human, Clone: CPTC-CDC34-2, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
UBE2R1/CDC34 Monoclonal specifically detects UBE2R1/CDC34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | UBE2R1/CDC34 |
| Anwendungen | ELISA, Peptide Array |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CPTC-CDC34-2 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | cell division cycle 34, cell division cycle 34 homolog (S. cerevisiae), E2-CDC34, EC 6.3.2.19, UBC3, UBE2R1UBCH3, ubiquitin carrier protein, ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Ubiquitin-conjugating enzyme E2-CDC34, Ubiquitin-protein ligase R1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?