missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE2T Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30510259 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30510259 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30510259 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338343DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UBE2T Polyclonal antibody specifically detects UBE2T in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UBE2T
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Cell proliferation-inducing gene 50 protein, EC 6.3.2.19, HSPC150, HSPC150 protein similar to ubiquitin-conjugating enzyme, PIG50, Ubiquitin carrier protein T, ubiquitin conjugating enzyme, ubiquitin-conjugating enzyme E2 T, ubiquitin-conjugating enzyme E2T (putative), Ubiquitin-protein ligase T
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-197 of human UBE2T (NP_054895.1).,, Sequence:, MQRASRLKRELHMLATEPPPGITCWQDKDQMDDLRAQILGGANTPYEKGVFKLEVIIPERYPFEPPQIRFLTPIYHPNIDSAGRICLDVLKLPPKGAWRPSLNIATVLTSIQLLMSEPNPDDPLMADISSEFKYNKPAFLKNARQWTEKHARQKQKADEEEMLDNLPEAGDSRVHNSTQKRKASQLVGIEKKFHPDV
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29089
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.