Learn More
UBE2T Antibody (OTI2F5), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30144109
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30144109 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30144109 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP274750CL1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
UBE2T Monoclonal antibody specifically detects UBE2T in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen UBE2T
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2F5
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Cell proliferation-inducing gene 50 protein, EC 6.3.2.19, HSPC150, HSPC150 protein similar to ubiquitin-conjugating enzyme, PIG50, Ubiquitin carrier protein T, ubiquitin conjugating enzyme, ubiquitin-conjugating enzyme E2 T, ubiquitin-conjugating enzyme E2T (putative), Ubiquitin-protein ligase T
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human UBE2T (NP_054895) produced in HEK293T cell.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29089
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG2a