missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBE3B Antibody (OTI4E4) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30680076 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30680076 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30680076 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP344686IR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

UBE3B Monoclonal antibody specifically detects UBE3B in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UBE3B
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI4E4
Konjugat DyLight 755
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp586K2123, DKFZp686A1051, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, FLJ45294, MGC131858, MGC78388, ubiquitin protein ligase E3B, ubiquitin-protein ligase E3B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 768-1068 of human UBE3B (NP_569733) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 89910
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.