missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1 Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
- A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Ubiquitin-activating Enzyme/UBE1
- This peptide is useful as a blocking peptide for NBP2-76500.
- Protein was purified by IMAC chromatography.
- The expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
- This product is intended to be used as a blocking antigen for antibody competition assays. Any other use of this antigen is done at the risk of the user. The use of this product for commercial production is strictly prohibited. Please contact technical support if you have any questions.
- This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 7317 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Competition |
| Gensymbol | UBA1 |
| Molekulargewicht | 35 kDa |
| Menge | 100 μl |
| Quelle | E. coli |
| Spezifische Reaktivität | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-54955. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/ml |
| Lagerungspuffer | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?