missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ubiquitin Antibody (Ubi-1), FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18514580 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18514580 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18514580 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB300130F

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Ubiquitin Monoclonal antibody specifically detects Ubiquitin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Equine, Plant, Monkey, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Ubiquitin
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot
Klassifikation Monoclonal
Klon Ubi-1
Konjugat FITC
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias RPS27A, UBA52, UBB ubiquitin B, UBC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Purified bovine erythrocyte ubiquitin cross-linked with glutaraldehyde to KLH
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Autophagy, Cancer, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Protein Turnover, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6233
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Pig, Bovine, C. elegans, Chicken, Drosophila, Equine, Plant, Monkey, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.