Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ubiquitin E1-Inhibitor, PYR-41
Catalog Number p-7082459
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
418805-02-4
C17H13N3O7·3H2O
Ubiquitin-aktivierendes Enzym E1-Hemmer; PYR-41
418805-02-4
C17H13N3O7·3H2O
Ubiquitin-aktivierendes Enzym E1-Hemmer; PYR-41
PYR 41 is an irreversible and cell-permeable UBE1 inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • PYR-41 ist ein zelldurchlässiger Inhibitor von Ubiquitin, das Enzym (E1) aktiviert, mit geringer oder keiner Aktivität gegen E3, E2 oder enzymatischer Caspase-Aktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Menge 100 mg
Beschreibung Dunkelviolett
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) PYR-41 ist ein zelldurchlässiger Inhibitor von Ubiquitin, das Enzym (E1) aktiviert, mit geringer oder keiner Aktivität gegen E3, E2 oder enzymatischer Caspase-Aktivität.
Formelmasse 425,40g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO bei 5 mg/ml mit Erwärmung
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel ARGIPZKQJGFSGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1NC(=O)C(=CC2=CC=C(O2)[N+]([O-])=O)C1=O
IUPAC-Name ethyl 4-{4-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]-3,5-dioxopyrazolidin-1-yl}benzoate
Molekulargewicht (g/mol) 371.31