missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UBR7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 16903-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16886664

  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Proteintech's UBR7 antibody 16903-1-AP is able to detect UBR7 with a theoretical MW of 48 kDa.

E3 ubiquitin-protein ligase which is a component of the N-end rule pathway, recognizes and binds to proteins bearing specific amino-terminal residues that are destabilizing according to the N-end rule, leading to their ubiquitination and subsequent degradation.
Spezifikation

Spezifikation

UBR7
Polyclonal
Unconjugated
UBR7
C14orf130, N recognin 7, UBR7
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
314399, 55148, 66622
-20°C
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BU04, Q8N806
Ubr7
UBR7 Fusion Protein Ag10445
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote