Learn More
UBXN10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16894585 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16894585 150 μL 150 Mikroliter
16804595 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16894585 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 260621AP150UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
UBXN10 (VCP/p97) binding protein required for ciliogenesis. Acts as a tethering factor that facilitates recruitment of VCP/p97 to the intraflagellar transport complex B (IFT-B) in cilia. UBX domain-containing proteins act as tethering factors for VCP/p97 and may specify substrate specificity of VCP/p97.
Spezifikation
Antigen UBXN10
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.28 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen UBXN10
Gen-Zugriffsnummer Q8BG34, Q96LJ8
Gen-Alias UBX domain protein 10, UBXD3, UBXN10
Gensymbole Ubxn10
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen UBXN10 Fusion Protein Ag22037
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 127733, 212190
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG