Learn More
UBXN2A Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18614392 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614392 100 μg 100 Mikroliter
18601644 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18614392 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298564100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
UBXN2A Polyclonal antibody specifically detects UBXN2A in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen UBXN2A
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias MGC138202, UBX domain containing 4, UBX domain protein 2A, UBX domain-containing protein 2A, UBX domain-containing protein 4, UBXD4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UBXN2A fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 165324
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG