Learn More
UCK2 Antibody (OTI21A6), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306227 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30306227 100 μL 100 Mikroliter
30306204 30 μL 30 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30306227 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP344951100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
UCK2 Monoclonal antibody specifically detects UCK2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen UCK2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI21A6
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias Cytidine monophosphokinase 2, DKFZp686M04245, EC 2.7.1.48, Testis-specific protein TSA903, TSA903, UCK 2, UK, UMPK, uridine kinase, uridine monophosphate kinase, Uridine monophosphokinase 2, uridine-cytidine kinase 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues near C-terminus of human UCK2 (NP_036606).
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7371
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b