Learn More
VELP Scientifica™ UDK 149 Automatischer Kjeldahl-Nitrogen-Proteinanalysator
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17372141 Alle ansehen Velp Produkte
Change view
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
2200 W bei 230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektrische Anforderungen unitSize
17372141 2200 W bei 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17372141 Lieferant VELP Scientifica™ Lieferanten-Nr. F30200145
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Automatische Destillationseinheit mit Anschluss an einen potentiometrischen Titrator zur Bestimmung von Kjeldahl-Proteinen, Non-Protein-Stickstoff (NPN), flüchtigen Stoffen und mehr.
Das UDK 149 ist für maximale Vielseitigkeit und reproduzierbare Ergebnisse bei der Bestimmung konzipiert. Kjeldahl Stickstoff (TKN), Proteine, Ammoniakstickstoff, Salpetersäurestickstoff (Devarda), TVBN, Sulfite, Phenole, flüchtige Säuren, Cyanide und Alkoholgehalt.
UDK 149 kann in Kombination mit verschiedenen Modellen externer potentiometrischer Titratoren für einen höheren Probendurchsatz und die direkte Ausgabe des Endergebnisses verwendet werden.
  • Anschluss an verschiedene externe Titratoren für automatisierte Verarbeitung und effiziente Abläufe
  • Erstklassige Ergebnisgenauigkeit und Präzision
  • Programmierbare Zugabe von Borsäure, Wasser und Natriumhydroxid
  • Wählbare Dampferzeugerleistung von 10 % bis 100 %
  • Exklusiver Titan-Kondensator und patentierter Dampferzeuger
  • Automatische Entfernung von Rückständen aus Probenröhrchen
  • Klare und intuitive Bedienung dank der intelligenten Benutzeroberfläche und des 7-in.-Displays. (17,8 mm) Digitalanzeige
  • Maximale Sicherheit für den Bediener
  • Unübertroffene Flexibilität dank eines breiten Zubehörsortiments
  • Anschlussmöglichkeit: 2 USB (Waage, Barcode-Scanner, Maus, Drucker, USB-Stick); Wi-Fi Adapter); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud-Plattform); RS232 (externer Titrator)
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 2200 W bei 230 V
Spannung 230 V
Enthält Reagenzgläser Ø 42 x 300 mm (A00001080) Sammelkolben 250 ml (10001106) Zange für Reagenzgläser (1000247)
Höhe (metrisch) 780 mm
Stromstärke 15 A
Typ Kjeldahl-Destillationseinheit
Material Korrosionsbeständiges Technopolymer
Gewicht (metrisch) 27 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA, Nemko, CB-TESTZERTIFIKAT-Zertifikat D'ESSAI OC
Abmessungen (L x B x H) 416 x 385 x 780 mm
Modell UDK 149 Destillationsgerät mit Anschluss für einen potentiometrischen Titrator
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Frequenz 50/60 Hz