Beschreibung
Das UDK 159 ist für Labore mit hohem Probendurchsatz konzipiert, die präzise und reproduzierbare Ergebnisse anstreben. Kjeldahl Stickstoff (TKN), Proteine, Ammoniakstickstoff, Salpetersäurestickstoff (Devarda), TVBN, Sulfite, Phenole, flüchtige Säuren, Cyanide und Alkoholgehalt.
- Der vollautomatische Prozess gewährleistet einen effizienten Betrieb; Destillation und Titration werden gleichzeitig durchgeführt.
- Kürzeste Zeit bis zum Ergebnis durch Online-Titration und automatische Ergebnisberechnung
- Höchste Ergebnisgenauigkeit und Präzision dank des integrierten kolorimetrischen Titrators mit hochpräziser Bürette
- Programmierbare Zugabe von Borsäure, Wasser und Natriumhydroxid
- Wählbare Dampferzeugerleistung von 10 % bis 100 %
- Exklusiver Titan-Kondensator und patentierter Dampferzeuger
- Automatische Entfernung von Rückständen aus dem Titrator& Probenröhrchen
- Klare und intuitive Bedienung dank der intelligenten Benutzeroberfläche und des 7-in.-Displays. (17,8 mm) Digitalanzeige
- Maximale Sicherheit für den Bediener
- Unübertroffene Flexibilität dank eines breiten Zubehörsortiments
- Anschlussmöglichkeit: 2 USB (Waage, Barcode-Scanner, Maus, Drucker, USB-Stick); Wi-Fi Adapter); Ethernet (Pc , VELP Ermes Cloud Platform)
Spezifikation
Spezifikation
| Elektrische Anforderungen | 2200 W bei 230 V |
| Spannung | 230 V |
| Enthält | Reagenzgläser Ø 42 x 300 mm (A00001080) Sammelkolben 250 ml (10001106) Zange für Reagenzgläser (1000247) |
| Höhe (metrisch) | 780 mm |
| Stromstärke | 15 A |
| Typ | Kjeldahl-Destillationseinheit |
| Material | Korrosionsbeständiges Technopolymer |
| Gewicht (metrisch) | 31 kg |
| Zertifizierung/Konformität | CE, UKCA, Nemko, CB-TESTZERTIFIKAT-Zertifikat D'ESSAI OC |
| Abmessungen (L x B x H) | 416 x 385 x 780 mm |
| Mehr anzeigen |