missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UGT1A6 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18053328 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18053328 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18053328 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297897AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UGT1A6 Polyclonal specifically detects UGT1A6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UGT1A6
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias GNT1UDPGT 1-6, HLUGP, HLUGP1, MGC29860, Phenol-metabolizing UDP-glucuronosyltransferase, UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A6, UDP glycosyltransferase 1 family, polypeptide A6, UDP-glucuronosyltransferase 1 family polypeptide A6s, UDP-glucuronosyltransferase 1-6, UDP-glucuronosyltransferase 1A6, UDP-glucuronosyltransferase 1-F, UDPGT, UGT1, UGT1*6, UGT1.6, UGT1-06, UGT1A6S, UGT-1F, UGT1FEC 2.4.1.17
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human UGT1A6 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54578
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.