Learn More
Dr. Ehrenstorfer UK Drinking Water Inspectorate (DWI) Labeled PFAS-35 Kit 2 μg/mL in Methanol:Water
Artikelnummer. 31784137
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
31784137 2 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31784137 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREK30000105
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Certified reference materials available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality.
  • Certified reference materials
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide-d9, Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), Perfluorooctanesulfonic acid 13C8, Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3), N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2), 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3, Perfluorooctanoic acid 13C8, Capstone Product B 13C3 (Dimethyl 13C2, Glycine-beta-13C1), Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorotetradecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorohexadecanoic acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorotridecanoic acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctane Sulfonamide 13C8, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluoro-4-methoxybutanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3), Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3), Sulfluramid ethyl-d5, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2), Perfluorodecanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3), Perfluorododecanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3), Perfluoroheptanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3), Perfluorononanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3), Perfluoropentanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3), Perfluorotridecanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3), Perfluoroundecanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3)
CAS 1265205-96-6, 3030247-97-0, 2265893-05-6, 1400690-70-1, 1265205-95-5, 2088416-87-7
Lösungsmittel oder Matrix Methanol/Water
Menge 2 x 1 mL