Learn More
UVP PCR-Schrank, UV, Stecker für UK
Diese PCR-Systeme sind für die PCR-Probenvorbereitung und -Amplifikation sowie die mikrobiologische Forschung bestimmt. UVP™ PCR-Schränke vereinen die Vorteile von UV-Bestrahlung und antimikrobiellen Metalloberflächen und gewährleisten so eine doppelte Schutzumgebung gegen PCR-Kontamination.
Marke:  UVP 95-0437-02M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Artikelnummer. 12883858
  • 2495.00 € / 1 Stück
Lieferzeit auf Anfrage Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
UVP bietet eine Reihe von PCR*-Workstations und -Schränken zur Sterilisation zwischen den Experimenten und zur Kontrolle der Kreuzkontamination an.
  • Zu jedem Gerät gehören eine UV-Lichtquelle und Stecker, sodass auch andere Geräte verwendet werden können
  • Drei Einheiten in zwei verschiedenen Größen erhältlich:
    • UV1-Geräte – mit 254 nm-Lichtquelle zur Dekontamination
    • UV2-Geräte – mit 254 nm Lichtquelle und UV/Luftumwälzpumpe
    • UV3-Geräte – mit 254 nm Lichtquelle, UV/Luftumwälzpumpe und 4-stufigem HEPA-Filter
  • Zum Schutz des Anwenders schaltet die UV-Lampe aller Geräte sich automatisch aus, wenn die Tür geöffnet wird
  • Jedes Gerät verfügt außerdem über eine 30 Minuten-Zeitschaltuhr zur Steuerung der UV-Abgabe
  • Alle drei Einheiten bestehen aus einem robusten Aluminiumgehäuse und verfügen über Makrolon™ Panels
  • Innenausstattung aus antimikrobiellem Edelstahl
  • Abmessungen der Workstation (B x T x H in mm): 737 x 610 x 729
  • Mit 4 internen Buchsen und 2 Einlegeböden
  • Abmessungen des Schranks (B x T x H in mm): 544 X 610 x 729. Mit 2 interne Buchsen- und 1 Einlegeboden
Spezifikation
Spezifikation
8 w
610 mm
729 x 544 x 610 mm
Zur Inaktivierung von DNA zwischen Experimenten
50 Hz
UV-PCR-Schrank
8 W
UV, Weiß
Ja
500 x 544 mm
230 V
729 mm
Makrolon™
230 V
544 mm