Learn More
Invitrogen™ ULK3 Recombinant Human Protein
Full-length recombinant human ULK3 was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using an N-terminal His tag.
492.00 € - 7490.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol |
Molekulargewicht | 54.3kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Gen-Alias | DKFZP434C131 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15451234
|
Invitrogen™
PV6436 |
10μg |
492.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15449053
|
Invitrogen™
PV6437 |
100μg |
1678.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15459053
|
Invitrogen™
PV6438 |
1mg |
7490.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ULK3 or unc-51-like kinase 3 is a member of the serine/threonine kinase family that is involved in the SHH signaling pathway as a positive regulator of GLI proteins. ULK3 enhances endogenous and over-expressed GLI transcriptional activity in cultured cells and alters its subcellular localization. Furthermore, ULK3 phosphorylates GLI proteins in vitro. ULK3 is widely expressed and its expression is higher in a number of tissues where SHH signaling is known to be active, again suggesting that ULK3 is involved in the SHH pathway as a positive regulator of GLI proteins.
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Spezifikation
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
54.3kDa | |
DKFZP434C131 | |
Human | |
His Tag |
50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
aa 44-end | |
Recombinant |