Learn More
Brady™ Extrem haftstarke, metallisierte Polyester-Etiketten mit schwarzem Rand für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17811689
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,5 x 1,13 in.
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17811689 0,5 x 1,13 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17811689 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173772
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Metallisierte Polyesteretiketten mit besonders starker Klebekraft eignen sich ideal für Typenschilder/Nummernschilder, die Barcodes, alphanumerische Zeichen, grafische Symbole und Logos verwenden, die die Qualtität eins Typenschilds erfordern.
  • Das matt, hellgraue Material verfügt über einen dauerhaften Klebstoff auf Gummibasis und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
  • Für starke Haftung auf strukturierten Metallen, pulverbeschichteten Oberflächen und Kunststoffen mit geringer Energie
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +120 °C (-40 °F °bis +248 °F)
  • Hergestellt aus B-486 Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt
Klebstofftyp Dauerhafte Gummierung
Beschichtung Ohne
Farbe Grau
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Bauteile- und Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +248 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +120 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0038 in.
Dicke (metrisch) 0.142 mm
Abmessungen (L x B) 0,5 x 1,13 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,13 in.
Breite (metrisch) 28.7 mm
Höhe (metrisch) 12.7 mm
Alternate Part Number M6-24-486-BK