Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Etiketten und Etikettendrucker
- Benutzerdefinierte vorgedruckte Etiketten
- Brady™ Extrem haftstarkes, mehrzweckfähiges, gestanztes Polyester-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Brady™ Extrem haftstarkes, mehrzweckfähiges, gestanztes Polyester-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17838154
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,375 x 1 in.
0,5 x 1 in.
0,5 x 1,5 in.
0,75 x 1,5 in.
1 x 1 in.
1 x 1,375 in.
1 x 1,5 in.
1 x 4 in.
1,5 x 1,5 in.
1,9 x 3 in.
1,9 x 4 in.
2 x 0,5 in.
2 x 1 in.
4 x 0,75 in.
8 x 0,75 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
9,53 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
101,6 mm
203,2 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Unit Size:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
27 product options available for selection
| Product Code. | Abmessungen (L x B) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Höhe (metrisch) | Form | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 17838154 | 0,375 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 9,53 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17858754 | 0,375 x 1 in. | M710, BMP71 | 9,53 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17808384 | 0,5 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17869044 | 0,5 x 1 in. | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17868754 | 0,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 12,7 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17849114 | 0,5 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 12,7 mm | Rechteck | 500 Stück |
| 17808924 | 0,75 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 19,05 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17888884 | 0,75 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 19,05 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17809224 | 1 x 1 in. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Quadratisch | 250 Stück |
| 17838464 | 1 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Quadratisch | 250 Stück |
| 17861639 | 1 x 4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17808784 | 1 x 4 in. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17828224 | 1 x 1,375 in. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17898304 | 1 x 1,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17829154 | 1 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 25,4 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17858844 | 1 x 1,5 in. | M710, BMP71 | 25,4 mm | Rechteck | 250 Stück |
| 17819004 | 1,9 x 3 in. | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17858874 | 1,9 x 4 in. | M710, BMP71 | 48,26 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17879114 | 2 x 0,5 in. | M710, BMP71 | 50,8 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17898984 | 2 x 1 in. | M710, BMP71 | 50,8 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17821359 | 1,5 x 1,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 38,1 mm | Quadratisch | 250 Stück |
| 17848324 | 1,9 x 3 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 48,26 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17838104 | 1,9 x 4 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 48,26 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17881449 | 2 x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 50,8 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17838274 | 2 x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 50,8 mm | Rechteck | 100 Stück |
| 17848364 | 4 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 101,6 mm | Rechteck | 50 Stück |
| 17828354 | 8 x 0,75 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | 203,2 mm | Rechteck | 50 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17838154
Supplier
Brady™
Supplier No.
174200
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Glänzender weißer Polyester mit permanentem Klebstoff auf Kautschukbasis ist im Thermotransfer bedruckbar
- Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Betriebstemperatur von -40 bis +248 °F (-40 bis +120 °C)
- Hergestellt aus B-483 Polyestermaterial
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt |
| Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Kennzeichnung elektrischer Gerät |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
| Latexfrei | Nein |
| Menge | 500 Etiketten |
| Form | Rechteck |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -40 °F bis +248 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 bis +120 °C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,004 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.102 mm |
| Abmessungen (L x B) | 0,375 x 1 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 0,375 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 25.4 mm |
| Höhe (metrisch) | 9,53 mm |
| Alternate Part Number | M6-16-483 |
| Show More Show Less |