Learn More
Brady™ Extrem hitzebeständige Polyimid-Leiterplattenetiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17858154
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,125 x 1,5 in.
0,2 x 0,65 in.
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 0,9 in.
0,25 x 1,25 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 2 in.
0,275 x 0,5 in.
0,375 x 0,375 in.
0,375 x 1 in.
0,4 x 0,4 in.
0,5 x 1 in.
0,75 x 0,25 in.
1 x 0,375 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
3,18 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
12,7 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
750 Stück
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17858154 0,25 x 2 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 100 Stück
17841689 0,125 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 3,18 mm Rechteck 750 Stück
17858344 0,25 x 0,9 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17848154 0,25 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Quadratisch 750 Stück
17801419 0,25 x 1,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17848234 0,25 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17858144 0,275 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,99 mm Rechteck 750 Stück
17848304 0,2 x 0,65 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 5,08 mm Rechteck 750 Stück
17898864 0,25 x 0,9 in. M710, BMP71 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17869224 0,25 x 1,5 in. M710, BMP71 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17848314 0,2 x 0,65 in. M710, BMP71 5,08 mm Rechteck 750 Stück
17888754 0,375 x 1 in. M710, BMP71 9,53 mm Rechteck 500 Stück
17868354 0,375 x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Quadratisch 500 Stück
17808244 0,4 x 0,4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 10,16 mm Quadratisch 500 Stück
17828264 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17829044 0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm Rechteck 500 Stück
17811679 0,75 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm Rechteck 750 Stück
17841539 1 x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 17858154 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173776
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das für hohe Temperaturen geeignete, bernsteingelbe Polyimid mit äußerst hoher Klebkraft ist beständig gegen aggressive Reinigungsverfahren und Chemikalien, die bei der Leiterplattenherstellung üblich sind.
  • Hält mehreren Zyklen aggressiver Waschverfahren für die Vorverarbeitung und Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen stand
  • Beständig gegen hohe Temperaturen bis zu 300 °C (572 °F)
  • Erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-202G Methode 215K und der SAE AS81531 Kennzeichnung von elektrischen Isoliermaterialien bei Verwendung mit Bändern der Serie R4300.
  • Überlebt auf der Ober- oder Unterseite von Leiterplatten durch den Lötprozess
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, SAE-AS-81531
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Bernstein
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polyimid
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung, Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 100 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +300 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0044 in.
Dicke (metrisch) 0.112 mm
Abmessungen (L x B) 0,25 x 2 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,25 in.
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Höhe (metrisch) 6,35 mm
Alternate Part Number M6-2-724