Learn More
Brady™ Ultradünne elektrostatisch ableitende (ESD) Polyimid-Leiterplattenetiketten für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17891349
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,187 x 1 in.
0,2 x 0,65 in.
0,25 x 0,25 in.
0,25 x 0,9 in.
0,25 x 1,5 in.
0,25 x 1,25 in.
0,275 x 0,5 in.
0,375 x 0,375 in.
0,4 x 0,4 in.
0,4 x 0,4 in.
0,75 x 0,25 in.
1 x 0,375 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
19,05 mm
25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
500 Stück
750 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Form unitSize
17891349 0,2 x 0,65 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 5,08 mm Rechteck 750 Stück
17818244 0,187 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 4,75 mm Rechteck 750 Stück
17868954 0,2 x 0,65 in. M710, BMP71 5,08 mm Rechteck 750 Stück
17858364 0,25 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Quadratisch 750 Stück
17851439 0,25 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17869084 0,25 x 1,25 in. M710, BMP71 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17841619 0,275 x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,99 mm Rechteck 750 Stück
17808324 0,375 x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9,53 mm Quadratisch 500 Stück
17838814 0,4 x 0,4 in. M710, BMP71 10,16 mm Quadratisch 500 Stück
17878354 0,4 x 0,4 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 10,16 mm Quadratisch 500 Stück
17858444 0,25 x 0,9 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 6,35 mm Rechteck 750 Stück
17831589 0,75 x 0,25 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 19,05 mm Rechteck 750 Stück
17881369 1 x 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm Rechteck 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17891349 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173918
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Statisch ableitfähiges Polyimid widersteht Wellenlötumgebungen und mehreren aggressiven Waschvorgängen für die Kennzeichnung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen in der Vorverarbeitung.
  • Das flache, hochtemperaturbeständige, glänzend weiße Polyimidmaterial verfügt über einen antistatischen Klebstoff und eine antistatische Trennfolie.
  • Oberflächenwiderstandswerte im empfohlenen Bereich für dissipative ESD-Verpackungsmaterialien gemäß ANSI/ESD S541-2008
  • UL-geprüft, erfüllt die Anforderungen von MIL-STD-202G, Methode 215K
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis +100 °C (-94 °F °bis +212 °F)
  • Hergestellt aus Polyimidmaterial B-718
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UL 969, ANSI/ESD S541-2008, MIL-Std-202G, Methode 215K Lösungsmittelbeständigkeit
Klebstofftyp Antistatisch
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyimid
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplattenkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +572 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 °C bis +300 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0033 in.
Dicke (metrisch) 0.084 mm
Abmessungen (L x B) 0,2 x 0,65 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,2 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,65 in.
Breite (metrisch) 16.51 mm
Höhe (metrisch) 5,08 mm
Alternate Part Number M6-9-718