Learn More
IKA™ T 50 Digital ULTRA-TURRAX™ Dispergiergerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13306309 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
600 bis 10.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit unitSize
13306309 600 bis 10.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13306309 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003787000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeichnet sich durch einen breiten Drehzahlbereich von 500 bis 10,000 U/min aus und ermöglicht so auch bei Rotoren mit kleineren Durchmessern hohe Umfangsgeschwindigkeiten.
  • Leistungsstarker Dispergierer für Volumen von 0.25 bis 30 l (H2O), mit Digitalanzeige der Drehzahl
  • Eine umfangreiche Auswahl an Dispergierelementen eröffnet ein breites Feld für Anwendungen.
  • Reproduzierbarer Betrieb durch konstante Drehzahl auch bei Viskositätsänderungen
  • Elektronische Drehzahlssteuerung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
  • Weicher Start
  • Fehlercodeanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Digitaler Dispergierer
Geschwindigkeit 600 bis 10.000 U/min
Spannung 220/240 V
Elektrische Anforderungen 220/240 V, 50/60 Hz, 1100 W
Hertz 50/60 Hz
Wirkleistung 1.100 W
Volumenbereich (metrisch) 250 ml bis 30 l
Tiefe (metrisch) 139 mm
Höhe (metrisch) 355 mm
Breite (metrisch) 115 mm
Display LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dispergieren bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten mit kleinen Rotordurchmessern
Modell T 50 ULTRA-TURRAX™
Verpackungsmenge Je 1
Viskosität 5.000 mPas
Gewicht (metrisch) 5,76 kg