Learn More
Merck Membranen Biomax PBCC, für Ultrafiltra- tion, NMGG=5000, D=150mm (VE=5Stck.)
Artikelnummer. 10686741 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Filter:
150 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Filter unitSize
10686741 150 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10686741 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PBCC15005
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Filtertyp Ultrafiltration
Menge 5Pack
Typ Trennscheiben für die Ultrafiltration
Durchmesser (metrisch) Filter 150 mm