Learn More
Ultramark™ 1621, Massenspektrometrie-Standard, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Ultramark 1621 is used as a reference compound for positive and negative ion fast-atom bombardment high-resolution mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ultramark 1621 wird als Referenzverbindung für die hochauflösende Fast Atom Bombardment-Massenspektrometrie mit positivem und negativem Ionen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Ultramark 1621 wird als Referenzverbindung für die hochauflösende Fast Atom Bombardment-Massenspektrometrie mit positivem und negativem Ionen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ultramark™ 1621 |
Namenshinweis | Mass Spec Standard |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 2120 |
Dichte | 1.8 |
Löslichkeit | Miscible with water |