Learn More
Masterflex™ Ultramicrobore PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 11782753
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.051 mm
0.34 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11782753 0.051 mm 1 Stück
11750299 0.34 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11782753 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 0641770
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser durchscheinende Schlauch kann bei extremen Temperaturen und in rauen chemischen Umgebungen verwendet werden.
  • PTFE-Schläuche mit Ultramikro-Durchmesser
  • Chemisch inert
  • Geringe Durchlässigkeit
  • Niedrigster Reibungskoeffizient aller Schlaucharten
  • Der Temperaturbereich liegt zwischen -400 und +500 °F (-240 bis 260 °C).
  • Schmilzt bei 620 °F (327 °C)
  • Die Zugfestigkeit beträgt 2500 bis 4000 psi.
  • PTFE-Schlauchharz ist UL-anerkannt und entspricht den FDA-Vorschriften (21 CFR 177.1550) und USP Anforderungen der Klasse VI
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/500 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.051 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/64 in.
Außendurchmesser (metrisch) 0.40 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 100 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 30.5 m
Dicke (angloamerikanisch) 1/175 in.
Dicke (metrisch) 0.152 mm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -400 Grad; F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 4.000 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 C
Produkttyp Ultramicrobore PTFE-Schläuche