Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ 5 M NaCl
Artikelnummer. 17807692
Change view
Click to view available options
Menge:
4 L
Packungsgröße:
4 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17807692 4 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17807692 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A57006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
UltraPure™ 5M NaCl is a filtered, pre-mixed solution containing 292.2 g/L NaCl. This is a common stock solution used in many molecular biology and forensic applications.
  • A filtered, pre-mixed solution containing 292.2 g/L NaCl
  • A common stock solution used in many molecular biology and forensic applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumchlorid
Konzentration 5 M
Zur Verwendung mit (Anwendung) Forensics, Molecular Biology
Menge 4 L
Reinheit Molekularbiologische Qualität
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke.