Learn More
Fisherbrand™ Modell 705 Sonic Dismembrator Zubehör
4 Spitzen/Horne für die Verwendung mit 500 oder 700 Watt-Ultraschallsystemen; Ersatzspitze ebenfalls erhältlich.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
Benötigt : Kat.- Nr. FB4659
Beschreibung
- Für die Verarbeitung von Volumen mit 0.5 bis 15 ml
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 4 Proben
Spezifikation
4-Spitzen-Sonotrode | |
Zell-Lyse, Scheren von DNA, Auflösung von Feststoffen | |
FB705 Ultraschall-Homogenisator und Q700 Ultraschallgerät |