Beschreibung
Diese flexible Schutzbrille kann auch als Überbrille zusammen mit verschreibungspflichtigen Brillen getragen werden und ist mit Celluloseacetat- oder Polycarbonat-Gläsern, als Schweißerschutzbrille oder mit aufklappbarem Gesichtsschutz erhältlich.
Allgemeine Eigenschaften
- Klassische ergonomische Schutzbrille mit uneingeschränkter peripherer Sicht
- Austauschbare Gläser
- Rahmenfarbe: Transparentes Grau
- Durchsichtiges PC-Glas
Schutzfunktionen
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Kennzeichnung: W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W1 BTKN CE
- Zuverlässiger UV400-Schutz
- Hohe mechanische Stärke (B: 120 m/s)
Komfortmerkmale
- Antifog-Beschichtung auf beiden Seiten, kratzfest und antistatisch (uvex supravision plus)
- Großer Rahmen, kann bequem als Überbrille getragen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Supravision Plus |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzfest |
| Farbe | Transparentes Grau |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Antibeschlagbrille |
| Kopfgurtmaterial | Textil |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |