Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ LP Detektionssystem: HRP-Polymer/DAB Plus-Chromogen
Alle ansehen Epredia ProdukteBeschreibung
Nutzen Sie die Vorteile eines empfindlichen Nachweissystems auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie mit dem Thermo Scientific™ Labor Vision™ UltraVision™ LP Nachweissystem: HRP-Polymer/DAB Plus-Chromogen
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Chromogen/Substrat: Diaminobenzidin (DAB)
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Chromogen/Substrat: Diaminobenzidin (DAB)
Im Lieferumfang enthalten:
TL-015-HD: 15 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-015-HP), 15 ml Ultra V-Block (TA-015-UB), 15 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-015-PB), 15 ml HRP-Polymer (TL-015-PH), 15 ml DAB Plus-Substrat (TA-015-HSX), 1 ml DAB Plus-Chromogen (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-060-HP), 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB), 60 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-060-PB), 60 ml HRP-Polymer (TL-060-PH), 60 ml DAB Plus-Substrat (TA-060-HSX), 2 ml DAB Plus-Chromogen (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml Wasserstoffperoxid-Block (TA-125-HP), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB), 125 ml Primärantikörper-Verstärker (TL-125-PB), 125 ml HRP-Polymer (TL-125-PH), 125 ml DAB Plus-Substrat (TA-125-HSX), 4 ml DAB Plus-Chromogen (TA-004-HCX)
Hinweis:
Das UltraVision Detektionssystem dient zum Nachweis eines spezifischen Maus-IgG- oder Kaninchen-IgG-Antikörpers, der im Gewebeschnitt an ein Antigen gebunden ist. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Formulierung lokalisiert, die mit einem Enzym-markierten Polymer konjugiert ist und Maus- und Kaninchen-Immunoglobuline erkennt. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
Spezifikation
Spezifikation
| Zählwert | 150 to 300 Slides |
| Menge | 15 ml |
| Enthält | 15mL Hydrogen Peroxide Block (TA-015-HP), 15mL Ultra V Block (TA-015-UB), 15mL Primary Antibody Enhancer (TL-015-PB), 15mL HRP Polymer (TL-015-PH), 15mL DAB Plus Substrate (TA-015-HSX), 1mL DAB Plus Chromogen (TA-001-HCX) |
| Chromagen | Diaminobenzidin (DAB) |
| Spezifität | Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) |
| Lagerungsbedingungen | Store at 2° to 8°C. Each component is stable for 18 months. |
| Enzym | Peroxidase |
| Substrate | Diaminobenzidin (DAB) |