Learn More
UNC45A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | UNC45A |
---|---|
Konzentration | 0.17 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894674
|
Proteintech
15479-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884674
|
Proteintech
15479-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
UNC45A, also named as SMAP1, acts as co-chaperone for HSP90. UNC45A prevents the stimulation of HSP90AB1 ATPase activity by AHSA1. It is a positive factor in promoting PGR function in the cell. It is necessary for proper folding of myosin and necessary for normal cell proliferation, normal myotube formation and myosin accumulation during muscle cell development. UNC45A plays a role in erythropoiesis in stroma cells in the spleen.Spezifikation
UNC45A | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q32PZ3, Q99KD5, Q9H3U1 | |
101869, 308759, 55898 | |
UNC45A Fusion Protein Ag7790 | |
Primary | |
-20°C | |
UNC45A |
0.17 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
GC UNC45, GCUNC 45, GCUNC45, IRO039700, Protein unc 45 homolog A, SMAP 1, SMAP1, unc 45 homolog A (C. elegans), Unc 45A, UNC45A | |
UNC45A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |