missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UNC50 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16578531
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16578531 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16578531 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA595691

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

UNC50 Polyclonal Antibody

UNC50 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UNC50
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.6 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
Gen UNC50
Gen-Zugriffsnummer O55227, Q53HI1, Q9CQ61
Gen-Alias 1110002A21Rik; geal-6 membrane-associated high-copy suppressor 1; GMH1; hGMH1; HSD23; HSD-23; hypothetical protein LOC513629; PDLs22; Periodontal ligament-specific protein 22; protein GMH1 homolog; Protein unc-50 homolog; UNC50; unc-50 homolog; unc-50 homolog (C. elegans); unc-50 inner nuclear membrane RNA binding protein; unc-50 related; unc-50 related protein (UNCL); unc-50-like protein; UNCL; uncoordinated-like protein; URP; zgc:56114
Gensymbole UNC50
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human UNC50 (NP_0547632).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 192356, 25972, 67387
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.