Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Sicherheitssportschuhe S3
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Sicherheitssportschuhe S3 im sportlichen Design verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 31765/39
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.34000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16328031
  • 105.00 € / 1 Paar
Voraussichtliches Versanddatum: 05-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliSportliches Design und Tragekomfort/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliSchwarzes Funktionsleder mit Wabenmuster/liliWasser- und abriebfest/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Black
Breathable silver ions lining
Leather
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Trainer
1 Pair
Water
Laces
Thermoplastic Polyurethane
Padded
39
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Steel
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340