Learn More
ABEBA™ Uni6 Blaue Sicherheitssportschuhe S1
Die ABEBAtrade; Uni6 blauen Sicherheitssportschuhe S1 bestehen aus blauem wasserabweisendem Strickgewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
114.63 € - 122.96 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Blau |
Ösenmaterial | Stahl |
Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16368051
|
ABEBA™
31773-35 |
35 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378051
|
ABEBA™
31773-36 |
36 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388051
|
ABEBA™
31773-37 |
37 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398051
|
ABEBA™
31773-38 |
38 |
122.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16308061
|
ABEBA™
31773/39 |
39 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16318061
|
ABEBA™
31773/40 |
40 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16328061
|
ABEBA™
31773/41 |
41 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16338061
|
ABEBA™
31773-42 |
42 |
122.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16348061
|
ABEBA™
31773-43 |
43 |
122.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16358061
|
ABEBA™
31773-44 |
44 |
122.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16368061
|
ABEBA™
31773-45 |
45 |
122.96 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16378061
|
ABEBA™
31773-46 |
46 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16388061
|
ABEBA™
31773-47 |
47 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16398061
|
ABEBA™
31773-48 |
48 |
114.63 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ulliTragekomfort und Atmungsaktivität/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S1, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserabweisendes und atmungsaktives blaues Strickgewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ulSpezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Blau | |
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle | |
Textil | |
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan | |
Stahl | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 |
Schnüre | |
Stahl | |
Gepolstert | |
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend | |
Sportschuhe | |
1 Paar |