Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Sicherheitssportschuhe S3
Die ABEBAtrade; Uni6 weißen Sicherheitssportschuhe S3 bestehen aus weißem reiß- und wasserfestem Gewebe und verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
Marke:  ABEBA™ 31629/41
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.14000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16327991
  • 114.63 € / 1 Paar
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ulliKomfort, Sicherheit und Stil/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliZug- und wasserfestes Gewebe/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliDurchtrittsichere Textil-Zwischensohle/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
Weiß
Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Textil
Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend
Trainer
1 Paar
Wasser
Schnüre
Stahl
Gepolstert
41
Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
Stahl
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340