missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huber™ Unichiller 015w OLE

Artikelnummer. 16682314
Change view
Click to view available options
Kühlleistung:
1,58 kW bei 15 °C, 1 kW bei 0 °C, 0,7 kW bei -10 °C, 0.3 kW bei -20 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kühlleistung unitSize
16682314 1,58 kW bei 15 °C, 1 kW bei 0 °C, 0,7 kW bei -10 °C, 0.3 kW bei -20 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16682314 Lieferant Huber™ Lieferanten-Nr. 3051.0020.98

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Unichiller mit einer Kühlleistung von bis zu 2,5 kW sind eine wirtschaftliche und umweltfreundliche Kühllösung für zahlreiche Anwendungen in Laboren, Pilotanlagen und der Produktion. Die kompakten Einheiten eignen sich ideal zur Kühlung von Destillationsprozessen und zur Ableitung von Prozesswärme.

Huber Unichiller bieten im Vergleich zur herkömmlichen Kühlung mit Leitungswasser eine höhere Effizienz, einen stabileren Druck und eine bessere Förderleistung bei konstanter Kühlwassertemperatur.

  • Kältemaschinen reduzieren außerdem den Wasserverbrauch und tragen zum Umweltschutz bei, während gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden.
  • Unichiller eignen sich zur Wärmeabfuhr aus chemischen Prozessen, zur Kühlung technischer Anlagen oder als zentrale Kühlwasserversorgung für Labore.
  • Alle Unichiller sind für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +40 °C °ausgelegt.
  • Die Installation im Außenbereich ist mit optionalen Wetterschutz- und Winterbetriebspaketen möglich.
  • Für Anwendungen mit hohen Druckverlusten sind Pumpen mit erweitertem Druck- und Fördermengenbereich erhältlich.

Spezifikation

Kommunikation USB (Gerät), RS232
Kühlleistung 1,58 kW bei 15 °C, 1 kW bei 0 °C, 0,7 kW bei -10 °C, 0.3 kW bei -20 °C
Pumpentyp Umwälzpumpe
Temperaturbereich -20 bis 40 °C
Elektrische Anforderungen 220 bis 240 V, 50 Hz
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.