Learn More
Huber™ Unichiller P012 OLE
Beschreibung
Huber Unichiller bieten im Vergleich zur herkömmlichen Kühlung mit Leitungswasser eine höhere Effizienz, einen stabileren Druck und eine bessere Förderleistung bei konstanter Kühlwassertemperatur.
- Kältemaschinen reduzieren außerdem den Wasserverbrauch und tragen zum Umweltschutz bei, während gleichzeitig die Betriebskosten gesenkt werden.
- Unichiller eignen sich zur Wärmeabfuhr aus chemischen Prozessen, zur Kühlung technischer Anlagen oder als zentrale Kühlwasserversorgung für Labore.
- Alle Unichiller sind für den Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu +40 °C °ausgelegt.
- Die Installation im Außenbereich ist mit optionalen Wetterschutz- und Winterbetriebspaketen möglich.
- Für Anwendungen mit hohen Druckverlusten sind Pumpen mit erweitertem Druck- und Fördermengenbereich erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kommunikation | USB (Gerät), RS232 |
| Kühlleistung | 0,3 kW bei 15 °C, 0,2 kW bei 0 °C, 0,14 kW bei -10 °C, 0.25 kW bei -20 °C |
| Pumpentyp | Umwälzpumpe |
| Temperaturbereich | -20 bis 40 °C |
| Typ | Umlaufkühler |
| Modell | Minichiller 280 OLE |
| Kältemittel | Kompakt |
| Elektrische Anforderungen | 200 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Spannung | 220/240 V |