Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo Spritzenfilter, 0.45μ m, PVDF-Filtermedien
PVDF-Membranen sind für hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt und eignen sich daher für die biomedizinische Filtration und HPLC-Probenvorbereitung.
Marke: Cytiva 9909-1304
807.50 EUR gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46800kg
Beschreibung
PVDF-Membranen sind für hohe Zugfestigkeit, hohe Lösungsmittelbeständigkeit und geringe Proteinbindung ausgelegt und eignen sich daher für die biomedizinische Filtration und HPLC-Probenvorbereitung.
Whatman Uniflo 13 Spritzenfilter von Cytiva Life Sciences verbinden erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz. Sie eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von kleinen Probenvolumina bis 10 ml in der Laborprobenvorbereitung. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen und Porengrößen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.Spezifikation
Whatman Unifo 13mm 0.45 PVDF 500/PK | |
PVDF | |
Nicht steril | |
Polypropylen | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Whatman™ | |
Spritzenfilter | |
19.6 x 16.9 mm |
PTFE | |
0,45 μm | |
0,65 cm2 | |
Weiblicher Luer-Lock | |
67.5 psi | |
500 Stück | |
10 ml (Probe) | |
25 mm |